Learn More
Fil de fer, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron wire |
| Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
| Quantité | 5 m |
| Poids | ≈1.5g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.995% |
| Qualité | Puratronic |