Learn More
Fil de fer, ,1 mm de diamètre, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11381478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
Conditionnement:
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381478 250 cm -
11371478 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010935.CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Aspect Gray wire
Quantité 250 cm
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre