Learn More
Fil de fer, supérieur à 99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 m
5 x 100 m
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347747 100 m 1 pièce
11357747 5 x 100 m 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014147.H4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-89-6 | Molecular Formula: Fe | Molecular Weight: 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Aspect Gray wire
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Quantité 100 m
Plage de pourcentage du dosage >99% (Metals basis)
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre