Learn More
Fil de fer, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron |
| Couleur | Gris |
| Aspect | Gray wire |
| Quantité | 25 cm |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.995% (Metals basis) |
| Forme | Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre |