Learn More
Micronova™ Slim-T™ Housses de balai irradiées
Code produit 15760109 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester, Mousse d’uréthane
Longueur (métrique):
45,7 cm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Longueur (métrique) Conditionnement
15760109 Polyester, Mousse d’uréthane 45,7 cm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15760109 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur T1118SIR
 Article restreint
Expédition estimée: 08-02-2027
Ces housses de balai irradiées, discrètes et faciles à enfiler s'adaptent au modèle 180.° pivot TMop™ Adaptateur permettant de nettoyer sans effort les surfaces des pièces, y compris les murs souples, les coins difficiles d'accès, les espaces restreints et sous les équipements. Disponible en polyester lisse ou texturé.
Le Micronova Irradié Slim-T™ Les housses de balai sont des éponges arrondies et recouvertes qui se glissent sur les surfaces. TMop™ Adaptateur permettant de dérouler facilement le long des murs et des parois souples, ainsi que de nettoyer les coins difficiles d'accès, les espaces restreints et sous les équipements.
  • Salle blanche discrète et maniable T-Mop couvertures
  • Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
  • Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
  • S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
  • Irradié aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Options de tissu disponibles :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • À utiliser avec le 180° pivot TMop™ Adaptateur
  • Disponible en longueurs de 10, 12 et 18 in
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 45,7 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 6.4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 12/Cs.
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester, Mousse d’uréthane