Description
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
- Une gamme d’éponges pour salles blanches
- Durables, réutilisables et absorbantes
- Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
- Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
- NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
- MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
- NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
- Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
- PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
- Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sponge |
| Color-coded | No |
| Type de poignée | None |
| Stérilité | Stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | White |
| Dimensions (L x l) | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (application) | Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization |
| Hauteur (impériale) | 0.5 in. |
| Afficher plus |