Learn More
Fisherbrand™ Ruban en vinyle irradié pour salle blanche
Code produit 16275162 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparente
Dimensions (L x l):
36 yd x 0,5 in
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
36 yd. x 0,5 in)
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
36 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
16275162 Blanc 36 yd. x 0,5 in) 24 pièces
16235162 Blanc 36 yd x 0,5 in 24 pièces
16255162 Blanc 36 yd x 1 in 36 pièces
16295162 Blanc 36 yd x 0,75 in 16 pièces
16225162 Transparente 36 yd x 0,5 in 24 pièces
16285162 Transparente 36 yd x 0,75 in 16 pièces
16245162 Transparente 36 yd x 1 in 36 pièces
16265162 Transparente 36 yd x 2 in 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16275162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00€
    385.75€ / 24 pièces
    Économisez 118.25€
    23% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ruban adhésif en vinyle irradié pour salles blanches, à faible teneur en particules et en micro-organismes, idéal pour la préparation des milieux de culture, le dosage, le codage couleur, l'emballage et d'autres applications en laboratoire, en traitement stérile et dans les zones de construction propres.
  • Le ruban adhésif en vinyle irradié pour salles blanches forme une liaison solide avec les plastiques, les polymères et l'acier inoxydable sans laisser de résidus de colle.
  • Fabriqué dans un environnement propre, ce ruban adhésif est conçu pour une utilisation industrielle légère, la construction propre et les zones de traitement stériles.
  • Compatible avec un adhésif en caoutchouc.
  • Forme une liaison solide avec les plastiques, les polymères et l'acier inoxydable.
  • Ne laisse aucun résidu de colle après retrait.
  • Idéal pour la préparation des milieux de culture, le dosage et le codage couleur avec un stylo pour salle blanche.
  • Noyau en plastique de 3 in.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat de traitement, NIKA - FDA, CID, conforme aux spécifications fédérales PPP-T-66E et CID A-A 1689A
Description Rouleau en vinyle blanc pour salle blanche (1/2 po)
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Vinyle
Couleur Blanc
Finition Blanc mat
Format Rouler
Matériau Vinyle
Type de produit Rouleau pour salle blanche
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Scellage, étiquetage, codage couleur, marquage au sol
Comprend 3 in Noyau en plastique
Quantité 72/Cs.
Dimensions Carton
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 6 in
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 36 yd. x 0,5 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12,8 mm