Description
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Micronova Irradié MicroSeal™ Le ruban Cuff Seal est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage, doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression, facile à décoller et de perforations à 7,6 cm (3 in). des intervalles permettant aux utilisateurs de nouer et de déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 in (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban en polyéthylène irradié conforme
- Adhésif acrylique sensible à la pression
- Joint efficace entre le gant et le vêtement
- Perforations à 7,6 cm (3 in) intervalles
- Disponible en largeurs de 0,5 à 3 in (1,27 à 7,62 cm)
- Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban à faible densité et à faible dégazage
- Enroulé sur un fil de 3 in. Noyau en plastique (7,6 cm) sans revêtement
- Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
- Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de conformité ; Certificat d’irradiation |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Revêtement | Polymère |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Rouleau pour salle blanche |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |