Description
Le ruban d’étanchéité des poignets MicroSeal™ irradié Micronova est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage avec adhésif acrylique se décollant proprement et sensible à la pression ainsi que des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po) permettant aux utilisateurs d’assembler des éléments et de le déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban en polyéthylène irradié conforme
- Adhésif acrylique sensible à la pression
- Joint efficace entre le gant et le vêtement
- Perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po)
- Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm)
- Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban à faible densité et à faible dégazage
- Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 pouces (7,62 cm) sans revêtement
- Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
- Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Aseptique, combinaison hazmat et de sécurité, scellage plaque rodac |
| Plage de températures (impériale) | 60°F à 80°F |
| Plage de températures (métrique) | 16°C à 27°C |
| Dimensions (L x l) | 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in) |
| Longueur (impériale) | 36 yd |
| Afficher plus |