Learn More
Fisherbrand™ Ruban en polyéthylène irradié pour salle blanche
Code produit 16215162 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparente
Largeur (impériale):
0,75 in
1 in
2 in
Conditionnement:
16 pièces
24 pièces
36 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) unitSize
16215162 Blanc 0,75 in 16 pièces
16285152 Blanc 1 in 36 pièces
16295152 Blanc 2 in 24 pièces
16205162 Transparente 0,75 in 16 pièces
16275152 Transparente 1 in 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16215162
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce ruban pour salle blanche en polyéthylène irradié, avec de faibles quantités de particules et de biocharges, est idéal pour le scellage, le codage couleur et le marquage dans les zones aseptiques.
Le Fisherbrand Le ruban adhésif en polyéthylène irradié pour salles blanches est un excellent ruban à usage général pour la préparation des supports, le dosage, le codage couleur, l'emballage et d'autres applications dans les laboratoires et les zones de traitement stérile.
  • Ruban en polyéthylène irradié sensible à la pression
  • Idéal pour l’étanchéité, le codage couleur et le marquage dans les zones aseptiques
  • Excellent pour les zones de construction propres
  • Traité pour salle blanche et enroulé autour d’un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm)
  • Fourni avec une certification complète d’irradiation et de traçabilité des lots
  • Conditionnement double individuel
  • Disponible en plusieurs largeurs
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Scellage de plaques, marquage et codage couleur dans des environnements aseptiques
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in)
Longueur (impériale) 36 yd
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm