Description
Encre résistante à la décoloration et à l’eau
Micronova Irradié Sharpie Le marqueur à pointe fine est le modèle de stylo original, le marqueur permanent standard de l'industrie. Ce marqueur Sharpie pour salle blanche offre un marquage permanent sur la plupart des surfaces et contient une encre à séchage rapide, non toxique, à base d’alcool, résistante à la décoloration et à l’eau pour augmenter le nombre de futures utilisations.
- Marqueur à pointe fine Sharpie
- Marquage permanent sur la plupart des surfaces
- Marquage sur surfaces froides ou humides, sachets en plastique ou matériel de laboratoire jetable
- Encre non toxique, permanente, à séchage rapide, à base d’alcool
- Résistant à la décoloration et à l’eau
- Avec capuchon ou rétractables, encres rouge, bleue ou noire disponibles
- Irradié aux rayons gamma pour une asepsie ISO 5 et autres zones de production propres
Specifications
Specifications
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Bleu |
| Matériau du couvercle | HDPE |
| Description | Marqueur permanent à pointe fine rétractable |
| Dimensions (L x l x H) | 7 in x 0,5 x 0,5 in (17,8 x 1,27 x 1,27 cm) |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 17,8 cm |
| Largeur (impériale) | 0,5 in |
| Largeur (métrique) | 1.27 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Show More |