Learn More
Isatine-3-oxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429747 5 g 5g
11439747 25 g 25g
11449747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22732.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-28-3
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD00014568
Clé InChI LNMAXZZQNSPQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isatin-3-oxime, 3-hydroxyimino indolin-2-one, 1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-oximeindole-2,3-dione, isatin beta-oxime, 1h-indole-2,3-dione, 3-oxime, 3-hydroxyiminoindolin-2-one, indole-2,3-dione, 3-oxime, 3e-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-hydroxyamino indol-2-one
CID PubChem 5351629
Nom IUPAC 3-(hydroxyamino)indol-2-one
SMILES ON=C1C(=O)NC2=C1C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatin-3-oxime
Point de fusion ∼228°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 136198
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%