Learn More
Isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494064
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494064 100 g 100g
11404074 500 g 500g
11414074 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12468.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Isatin is an endogenous monoamine oxidize (MAO) inhibitor involved in stress and anxiety. Additionally, isatin inhibits alkaline phosphatase (ALP), nitric oxide (NO)-stimulated soluble guanylate cyclase, and other enzymes. Isatins undergo a one-pot Wolff-Kishner like reduction with hydrazine hydrate, under surprisingly mild conditions, to give the corresponding oxindoles. It is used as chromatographic spray reagent for amino acid detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isatine est un inhibiteur endogène de la monoamine oxydase (MAO) à l’origine du stress et de l’anxiété. En outre, l’isatine inhibe la phosphatase alcaline (ALP), la guanylate cyclase soluble stimulée par l’oxyde nitrique (NO) et d’autres enzymes. Les isatines subissent une réduction de Wolff-Kishner monotope avec de l’hydrate d’hydrazine, dans des conditions étonnamment douces, pour donner les oxindoles correspondants. Il est utilisé comme réactif de pulvérisation chromatographique pour la détection des acides aminés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,9 g/l à 20°C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation correcte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-56-5
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.133
Numéro MDL MFCD00005718
Clé InChI JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
CID PubChem 7054
ChEBI CHEBI:27539
Nom IUPAC 1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatin
Point de fusion ∼199°C to 200°C
pH 7
Point d’éclair 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 383659
Merck Index 14,5104
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.9g/L at 20°C).
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98%