Learn More
Isatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15770809 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15770809 500 g Flacon en verre 500g
10143010 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15770809 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151495000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-56-5
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00005718
Clé InChI JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
CID PubChem 7054
ChEBI CHEBI:27539
Nom IUPAC 1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatin
Note relative au nom 98%
Point de fusion 201°C to 204°C
Couleur Orange
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 21, 432
Merck Index 15, 5148
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre