Learn More
Isatin, MedChemExpress
Description
Isatin (Indoline-2,3-dione) is a potent inhibitor of monoamine oxidase (MAO) with an IC50 of 3 μM. Also binds to central benzodiazepine receptors (IC50 against clonazepam, 123 μM). Also acts as an antagonist of both atrial natriuretic peptide stimulated and nitric oxide-stimulated guanylate cyclase activity. Shows effect on the serotonergic system.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isatin |
| CAS | 91-56-5 |
| Couleur | Orange au rouge |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H5NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Indoline-2,3-dione |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 110 mg/mL (747.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
| Afficher plus |