Learn More
Anhydride isatoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422038 2500 g 2500g
11402038 100 g -
11412038 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14603.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-48-9
Formule moléculaire C8H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Numéro MDL MFCD00006700
Clé InChI TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
CID PubChem 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatoic anhydride
Point de fusion ∼237°C (decomposition)
Densité 1.52
Point d’éclair 308°C (586°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 136786
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 97%