Learn More
Anhydride isatoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458080 500 g Flacon en plastique 500g
10123360 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458080 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122485000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-48-9
Formule moléculaire C8H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.13
Numéro MDL MFCD00006700
Clé InChI TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
CID PubChem 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isatoic anhydride
Note relative au nom 98%
Point de fusion 243°C
Couleur Beige à marron
Point d’éclair 308°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 27, 264
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Nom IUPAC 1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Poids de la formule 163.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre