Learn More
Isavuconazole, MedChemExpress
Description
Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isavuconazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 241479-67-4 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H17F2N5OS |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | BAL-4815 RO-0094815 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM) |
| Afficher plus |