Learn More
Thermo Scientific Chemicals Réactif d’Ishikawa, 90 +%
Code produit 11399365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399365 25 g 25g
11309375 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399365 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L16738.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.162 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 309-88-6
Formule moléculaire C7H11F6N
Poids moléculaire (g/mol) 223.162
Numéro MDL MFCD00054683
Clé InChI BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
CID PubChem 136149
Nom IUPAC N,N-diéthyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane-1-amine
SMILES CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ishikawa's Reagent
Densité 1.23
Point d’ébullition 56°C to 57°C (58 mmHg)
Point d’éclair 14°C (57°F)
Formule linéaire CF3CFHCF2N(CH2CH3)2
Indice de réfraction 1.35
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Poids de la formule 223.16
Pourcentage de pureté ≥90%