Learn More
Cole-Parmer™ Pompe numérique Ismatec™ Reglo ICC, 3 canaux, 8 rouleaux
Code produit 16804066 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,0006 à 105 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16804066 0,0006 à 105 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16804066 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7800170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7370.00€
    5418.25€ / 1 pièces
    Économisez 1951.75€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces pompes péristaltiques multicanaux vous permettent de contrôler individuellement le débit et la direction de chaque canal à partir du clavier intuitif ou via votre ordinateur, ce qui augmente vos capacités de pompage de paillasse avec une seule unité c
La pompe assure un pompage continu ou une distribution de précision avec une capacité de débit bidirectionnel dans chaque canal. De plus, l’étalonnage indépendant des canaux minimise les différences entre les tubes, ce qui donne une précision d’étalonnage élevée.
Contrôlez indépendamment le flux et le sens de chaque canal via le clavier ou votre PC
  • Plage de débit 0,001 à 43 ml/min par canal - le débit dépend de la capacité en tr/min de l’entraînement, des roulements et de la taille de la tubulure
  • Interface USB pour une connexion rapide à un PC
  • Flexibilité du flux bidirectionnel dans chaque canal
  • Conçu avec 3 canaux et 8 rouleaux
Spécification
Précision ± 1%
Type de contrôle Numérique
Débit 0,0006 à 105 ml/min
Pression maximale 14,5 psi
Matériau Plastique ABS
Nbre de rouleaux 8
Tête de pompe Cartouche
Contrôle de la vitesse 0,1 tp 100 tr/min
Type de tubulure Dia. int. de 0,13 mm à 3,17 mm à trois butées
Dimensions (L x l x H) 20,5 x 12,5 x 17 cm (8,1 x 4,9 x 6,7 in)
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz