Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Point de rassemblement incendie
Code produit 15694407 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
148 mm
200 mm
Largeur (métrique):
148 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15694407 200 mm 200 mm 1 pièce
15684407 148 mm 148 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15694407 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 817683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.15€
    9.42€ / 1 pièces
    Économisez 1.73€
    15% de réduction
En stock
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-200x200-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge