Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Attention, Surface chaude
Code produit 15664737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
87 mm
173 mm
Largeur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
15664737 87 mm 100 mm 1 pièce
15674737 173 mm 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15664737 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 828839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.88€
    5.60€ / 1 pièces
    Économisez 1.28€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les accidents coûteux grâce aux panneaux de sécurité ISO 7010 pour un impact et une reconnaissabilité optimaux.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-PP-CRD/1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 87 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Triangulaire
Langues Monde entier
Couleur Noir sur jaune