Learn More
Brady™ Panneau ISO 7010 - Port de protections auditives
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M003-Dia 200-PP-CRD/1 |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 200 mm |
| À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
| Épaisseur | 1,501 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 120°C |
| Forme | Rond |
| Langues | Monde entier |
| Show More |