Learn More
Acétate d'iso-amyle, 99+%, certifié AR Pour l'analyse, mélange de 2-& 3-Acétate de méthylbutyle, Fisher Chemical™
Product Code. 10786471 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Unit Size:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10786471 500 mL 500mL
10030020 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10786471 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/6920/08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.25€
    53.60€ / 500mL
    Économisez 4.65€
    7% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Numéro MDL 8946
Specifications
Point de fusion -78 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 142 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 4.49
Poids de la formule 130,19g/mol
Tension de vapeur 4mmHg à 20 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons
Product Identifier
  • Isoamyl acetate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.