Learn More
Acétate d'iso-amyle, extra pur, SLR, mélange de 2-& acétate de 3-méthylbutyle, Fisher Chemical™
Code produit 10375500 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10375500 2.5 L 2.50L
10776471 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10375500 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/6880/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 123-92-2
Formule moléculaire C7H14O2
Numéro MDL 8946
Spécification
Point de fusion -78°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 142°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 4.49
Poids de la formule 130.19g/mol
Tension de vapeur 4mmHg at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoamyle acétate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.