Learn More
Alcool isoamylique, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait, Fisher Chemical™
Code produit 10409360 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10409360 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
16283951 1 L Flacon en verre ambré 1L
10152040 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409360 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/7000/08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Alcool isoamyle, extra pur, SLR, pour la détermination de la graisse dans le lait
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Numéro MDL 2934
Spécification
Point de fusion -117°C
pH 6.5
Point d’ébullition 130°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H12O
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 3.04
Poids de la formule 88.15g/mol
Tension de vapeur 4 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • iso-Amyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.