Learn More
Acétate d’isobutyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10141660 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Unit Size:
2.50L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10141660 5 L Boîte métallique 5L
10243850 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10141660 Supplier Fisher Chemical Supplier No. B/5000/21
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 110-19-0
Formule moléculaire C6H12O2
Numéro MDL 8932
Specifications
Point de fusion -99 °C
Couleur Incolore
pH 5
Point d’ébullition 116 °C
Conditionnement Boîte métallique
Quantité 5 L
Densité de vapeur 4
Poids de la formule 116,16g/mol
Tension de vapeur 15 mmHg à 20 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isobutyl acetate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sable sec,un agent chimique sec ou dela mousse résistantà l pour l'extinction.