Learn More
Alcool isobutylique, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10438210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438210 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10365120 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10192632 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10438210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5150/PB17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Alcool isobutylique, certifié AR pour l‘analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-83-1
Numéro MDL 4740
Spécification
Point de fusion -108 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 108 °C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C4H10O
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 2.6
Poids de la formule 74,12g/mol
Tension de vapeur 11,7 mbar à 20 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.