Learn More
Hanna Instruments™ Tube à essai DOC ISO
Code produit 11712435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/boîte
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11712435 25/boîte 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11712435 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI93754G25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.22€
    104.86€ / 50mL
    Économisez 86.36€
    45% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.