Learn More
Iso Cyclosporine A, TRC
Code produit 18090230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090230 5 mg 5mg
18080070 25 mg 25mg
18020450 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18090230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8115005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59865-16-6
Formule moléculaire C62 H111 N11 O12
Poids moléculaire (g/mol) 1202.61
Synonyme Isociclosporin A, (2S,3R,4R,6E)-3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine (11→1)-lactone, Isocyclosporin A, 1-Oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaazacyclotetratriacontane, cyclic peptide deriv., [2S-(2R*,3S*,4S*,6E)]-N-[3-Hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxo-6-octenyl]-L-alpha-aminobutyryl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valine sigma1-lactone
Nom IUPAC (3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S,34R)-30-éthyle-34-[(E,2R)-hex-4-en-2-yl]-4,7,10,12,15,19,25,28-octaméthyl-33-(méthylamino)-6,9,18,24-tétrakis(2-méthylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decazacyclotetratriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone
SMILES CC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](NC)[C@H](OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C)[C@H](C)C\C=C\C
Specifications
Nom chimique ou matériau Isocyclosporin A
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52-50(63-18)56(78)66-43(26-2)58(80)68(19)33-48(74)69(20)44(29-34(3)4)55(77)67-49(38(11)12)61(83)70(21)45(30-35(5)6)54(76)64-41(16)53(75)65-42(17)57(79)71(22)46(31-36(7)8)59(81)72(23)47(32-37(9)10)60(82)73(24)51(39(13)14)62(84)85-52/h25,27,34-47,49-52,63H,26,28-33H2,1-24H3,(H,64,76)(H,65,75)(H,66,78)(H,67,77)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
Poids de la formule 1201.8414
Pourcentage de pureté >95%