Learn More
Isocytosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isocytosine |
| CAS | 108-53-2 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N3 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Isocytosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5N3O/c5-4-6-2-1-3(8)7-4/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMILES | NC1=NC=CC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-1H-pyrimidine-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.1 |
| Poids de la formule | 111.0433 |