Learn More
Iso E Super (Mixture of Isomers) (>80%), TRC
Code produit 30005653
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
50 g
Conditionnement:
100mg
10mg
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005653 100 mg 100mg
30004139 50 g 50g
17951965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI815500100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54464-57-2
Formule moléculaire C16 H26 O
Poids moléculaire (g/mol) 234.38
Synonyme 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 1',2',3',4',5',6',7',8'-Octahydro-2',3',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, 7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Amberonne, Ambralux, Ambrotone, Iso Ambois Super, Iso-E Super, Isocyclemone, Isocyclemone E, OTNE, Orbitone, Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-, Iso E Super
Nom IUPAC 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone
SMILES CC1CC2=C(CC1(C)C(=O)C)C(C)(C)CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Iso E Super
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
Poids de la formule 234.1984