Learn More
Brady™ Panneau de sécurité horizontal ISO - Défense de fumer
Code produit 15707659 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
105 x 297 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15707659 105 x 297 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15707659 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 139089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.45€
    7.12€ / 1 pièces
    Économisez 1.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Panneau de sécurité indiquant une action obligatoire.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number P/P002/FR76-SA-297x105/1-B
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Rectangulaires
Langues Français
Dimensions (L x l) 105 x 297 mm
Texte affiché Défense de fumer
Couleur Rouge sur blanc