Learn More
Iso Loratadine, TRC
Code produit 30003226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003226 10 mg 10mg
30003456 5 mg 5mg
30011434 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82105010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170727-59-0
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.88
Synonyme Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
Nom IUPAC Éthyle 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Iso Loratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Poids de la formule 382.1448
Pourcentage de pureté >95%