Learn More
Iso Loratadine, TRC
Code produit 30011434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011434 25 mg 25mg
30003226 10 mg 10mg
30003456 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011434 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI82105025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170727-59-0
Formule moléculaire C22 H23 Cl N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.88
Synonyme Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl)-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Isoloratadine
Nom IUPAC Éthyle 4-(8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=CC1)C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Iso Loratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-9,11,14,20H,2,5-6,10,12-13H2,1H3
Poids de la formule 382.1448
Pourcentage de pureté >95%