Learn More
Isométhadone kétimine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iso Methadone Ketimine |
| CAS | 14474-54-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C21 H28 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | γ-(1-iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenyl-Benzenepropanamine, Hexylamine, 4-imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyl- (6CI,8CI), γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, γ-(1-Iminopropyl)-N,N,β-trimethyl-γ-phenylbenzenepropanamine, 4-Imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyhexylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28N2/c1-5-20(22)21(17(2)16-23(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17,22H,5,16H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(=N)C(C(C)CN(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 4-imino-N,N,2-triméthyl-3,3-diphénylhexan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.4604 |
| Afficher plus |