Learn More
Isopropanol, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280934 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280934 1 L 1L
30280933 500 mL 500mL
30280935 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30280934 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T004611000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    84.80€ / 1L
    Économisez 35.20€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 60.1 g/mol
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Quantité 1 L
CAS 67-63-0
Conditionnement Flacon en verre
Point d’ébullition 81°C
Pourcentage de pureté 99.90%
Qualité LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol