Learn More
isopropyl-2-d1-amine, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanamine-2-D |
| CAS | 31053-04-0 |
| Formule moléculaire | C3 D H8 N |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | Isopropyl-1-d-amine (8 CI), iso-Propyl-2-d1-amine, 2-Propan-2-d-amine, Isopropyl-2-d-amine, 2-Aminopropane-2-d1, 2-Aminopropane-2-D, 2-Propanamine-2-D |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(C)(C)N |
| Nom IUPAC | 2-deutéropropan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.1164 |
| Poids de la formule | 60.0798 g/mol |
| Afficher plus |