Learn More
Alcool isopropylique-d8 (qualité réactif), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol-d8 |
| CAS | 22739-76-0 |
| Formule moléculaire | C3 2H8 O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 68.14 |
| Poids de la formule | 68.1077 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |