Learn More
Alcool isopropylique-d8 (qualité réactif), CDN
Artikelnummer. 30314205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
30314205 5 g 5g
30313030 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314205 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND07365G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 2-Propanol-d8
CAS 22739-76-0
Formule moléculaire C3 2H8 O
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1 S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D
SMILES [2 H]OC([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéro-2-deutérooxypropane
Poids moléculaire (g/mol) 68.14
Poids de la formule 68,1077 g/mol
Pourcentage de pureté 99 % d’atomes D, minimum 99 % de pureté chimique
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.