Learn More
Iso Ribavirine (Impureté de Ribavirine G), TRC
Code produit 30401868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401868 1 mg
30400602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI8950001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39030-43-8
Formule moléculaire C8H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 244.2
Synonyme 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-5-carboxamide, Ribavirin Impurity G
Nom IUPAC 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ncnn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iso Ribavirin (Ribavirin Impurity G)
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-11-12(7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
Poids de la formule 244.0808