Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfecter la surface, néerlandais
Code produit 30280567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau unitSize
30280567 150 x 50 mm Polyester laminé 1 pièce
30280467 297 x 105 mm Polyester laminé 1 pièce
30280523 450 x 150 mm Polyester laminé 1 pièce
30280416 600 x 200 mm Polyester laminé 1 pièce
30280479 148 x 210 mm Polyester laminé 1 pièce
30280526 210 x 297 mm Polyester laminé 1 pièce
30280433 297 x 420 mm Polyester laminé 1 pièce
30280595 150 x 50 mm Polypropylène 1 pièce
30280410 297 x 105 mm Polypropylène 1 pièce
30280456 450 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
30280587 600 x 200 mm Polypropylène 1 pièce
30280403 148 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
30280559 210 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
30280483 297 x 420 mm Polypropylène 1 pièce
30280459 150 x 50 mm Aluminium 1 pièce
30280473 297 x 105 mm Aluminium 1 pièce
30280542 450 x 150 mm Aluminium 1 pièce
30280519 148 x 210 mm Aluminium 1 pièce
30280511 210 x 297 mm Aluminium 1 pièce
30280508 297 x 420 mm Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30280567 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 323307
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau indiquant que la surface doit être désinfectée. Le texte est en néerlandais.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NL540/PE-150 x 50-1
Finition Brillant
Qualité M062
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 de chaque
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 1,97 in
Hauteur (métrique) 50 mm
Épaisseur 0.1 mm
Largeur (impériale) 5,91 in
Largeur (métrique) 150 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +110 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Langues Néerlandais
Dimensions (L x l) 150 x 50 mm
Texte affiché Oppervlak desinfecteren
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu