Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfecter la surface, anglais
Code produit 30280581 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
30280581 297 x 105 mm Polypropylène 1 pièce
30280571 150 x 50 mm Polyester laminé 1 pièce
30280464 297 x 105 mm Polyester laminé 1 pièce
30280409 450 x 150 mm Polyester laminé 1 pièce
30280543 600 x 200 mm Polyester laminé 1 pièce
30280425 148 x 210 mm Polyester laminé 1 pièce
30280481 210 x 297 mm Polyester laminé 1 pièce
30280469 297 x 420 mm Polyester laminé 1 pièce
30280462 150 x 50 mm Polypropylène 1 pièce
30280555 450 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
30280426 600 x 200 mm Polypropylène 1 pièce
30280505 148 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
30280504 210 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
30280458 297 x 420 mm Polypropylène 1 pièce
30280538 150 x 50 mm Aluminium 1 pièce
30280552 297 x 105 mm Aluminium 1 pièce
30280484 450 x 150 mm Aluminium 1 pièce
30280494 148 x 210 mm Aluminium 1 pièce
30280408 210 x 297 mm Aluminium 1 pièce
30280472 297 x 420 mm Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30280581 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 323255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.25€
    11.17€ / 1 pièces
    Économisez 2.08€
    15% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Panneau indiquant que la surface doit être désinfectée. Le texte est en anglais.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010 ; Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Alternate Part Number M/M062/FR594/PP-297x105-1
Qualité M062
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 4,13 in
Hauteur (métrique) 105 mm
Épaisseur 1.55 mm
Largeur (impériale) 11,69 in
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 297 x 105 mm
Texte affiché Désinfecter la surface
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu