Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfecter la surface, pictogramme
Code produit 30280580 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Diamètre (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Conditionnement
30280580 Polyester laminé 150 mm 1 pièce
30280432 Polyester laminé 50 mm 2 pièces
30280553 Polyester laminé 100 mm 1 pièce
30280455 Polyester laminé 200 mm 1 pièce
30280491 Polyester laminé 315 mm 1 pièce
30280488 Polypropylène 150 mm 1 pièce
30280400 Polypropylène 200 mm 1 pièce
30280565 Polypropylène 315 mm 1 pièce
30280470 Polypropylène 400 mm 1 pièce
30280411 Aluminium 150 mm 1 pièce
30280522 Aluminium 200 mm 1 pièce
30280443 Aluminium 315 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30280580 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 323237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.82€ / 1 pièces
    Économisez 0.18€
    4% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Panneau indiquant que la surface doit être désinfectée. Pictogramme universel sans texte.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010 ; Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Alternate Part Number M/M062/NT/PE-DIA150-1
Finition Brillant
Qualité M062
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 de chaque
Diamètre (impériale) 5,91 in
Diamètre (métrique) 150 mm
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Épaisseur 0.1 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +110 °C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40 °F à +230 °F
Langues Universel
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu