Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfectez-vous les mains (en néerlandais)
Code produit 30280593 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
30280593 297 x 105 mm Aluminium 1 pièce
30280424 150 x 50 mm Polyester laminé 1 pièce
30280513 297 x 105 mm Polyester laminé 1 pièce
30280434 450 x 150 mm Polyester laminé 1 pièce
30280402 600 x 200 mm Polyester laminé 1 pièce
30280575 148 x 210 mm Polyester laminé 1 pièce
30280507 210 x 297 mm Polyester laminé 1 pièce
30280447 297 x 420 mm Polyester laminé 1 pièce
30280471 150 x 50 mm Polypropylène 1 pièce
30280412 297 x 105 mm Polypropylène 1 pièce
30280449 450 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
30280566 600 x 200 mm Polypropylène 1 pièce
30280512 148 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
30280413 210 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
30280557 297 x 420 mm Polypropylène 1 pièce
30280529 150 x 50 mm Aluminium 1 pièce
30280560 450 x 150 mm Aluminium 1 pièce
30280445 148 x 210 mm Aluminium 1 pièce
30280544 210 x 297 mm Aluminium 1 pièce
30280562 297 x 420 mm Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30280593 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.25€
    12.87€ / 1 pièces
    Économisez 2.38€
    15% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Panneau indiquant que les mains doivent être désinfectées. Le texte est en néerlandais.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010 ; Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NL539/ALU-297 x 105-1
Qualité M061
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 4,13 in
Hauteur (métrique) 105 mm
Épaisseur 1 mm
Largeur (impériale) 11,69 in
Largeur (métrique) 297 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +140 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +284 °F
Langues Néerlandais
Dimensions (L x l) 297 x 105 mm
Texte affiché Desinfectar manos
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu