Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfectez-vous les mains, anglais
Code produit 30280594 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
30280594 600 x 200 mm Polypropylène 1 pièce
30280474 150 x 50 mm Polyester laminé 1 pièce
30280525 297 x 105 mm Polyester laminé 1 pièce
30280590 450 x 150 mm Polyester laminé 1 pièce
30280422 600 x 200 mm Polyester laminé 1 pièce
30280528 148 x 210 mm Polyester laminé 1 pièce
30280441 210 x 297 mm Polyester laminé 1 pièce
30280493 297 x 420 mm Polyester laminé 1 pièce
30280539 150 x 50 mm Polypropylène 1 pièce
30280591 297 x 105 mm Polypropylène 1 pièce
30280480 450 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
30280448 148 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
30280547 210 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
30280420 297 x 420 mm Polypropylène 1 pièce
30280427 150 x 50 mm Aluminium 1 pièce
30280450 297 x 105 mm Aluminium 1 pièce
30280489 450 x 150 mm Aluminium 1 pièce
30280501 148 x 210 mm Aluminium 1 pièce
30280540 210 x 297 mm Aluminium 1 pièce
30280561 297 x 420 mm Aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 30280594 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.85€
    42.13€ / 1 pièces
    Économisez 7.72€
    15% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Panneau indiquant que les mains doivent être désinfectées. Le texte est en anglais.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010 ; Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Alternate Part Number M/M061/EN593/PP-600x200-1
Qualité M061
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 7,87 in
Hauteur (métrique) 200 mm
Épaisseur 1.55 mm
Largeur (impériale) 23,62 in
Largeur (métrique) 600 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 600 x 200 mm
Texte affiché Désinfectez-vous les mains
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu