Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité - Désinfectez-vous les mains, universel
Code produit 30280545 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Polypropylène
Diamètre (métrique):
150 mm
200 mm
315 mm
400 mm
500 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Conditionnement
30280545 Polypropylène 400 mm 1 pièce
30280495 Aluminium 150 mm 1 pièce
30280533 Aluminium 200 mm 1 pièce
30280531 Aluminium 315 mm 1 pièce
30280476 Polyester 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30280545 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.05€
    34.71€ / 1 pièces
    Économisez 6.34€
    15% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Panneau indiquant que les mains doivent être désinfectées.
  • Signer conforme à ISO 7010
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010 ; Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Alternate Part Number M/M061/NT/PP-DIA400-1
Qualité M061
Matériau Polypropylène
Quantité 1 de chaque
Diamètre (impériale) 15,75 in
Diamètre (métrique) 400 mm
Type de montage Montage en surface, Fixation murale
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Épaisseur 1.55 mm
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Rond
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Universel
Type de produit Signature sur l’hygiène personnelle
Couleur Blanc sur bleu