Learn More
Brady™ Rouleau de panneaux de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Risque sanitaire d’origine biologique
Code produit 15956475 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
43 x 50 mm
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15956475 43 x 50 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15956475 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 827648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    144.94€ / 250 pièces
    Économisez 49.06€
    25% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Panneau de sécurité pour l’identification des dangers.
  • Panneau conforme à la norme ISO 7010
  • Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Alternate Part Number PIC W009- Tri 050-PE-ROLL/1
Finition Brillant
Matériau Polyester laminé
Type d’adhésif Acrylique permanent
Forme Triangulaire
Dimensions (L x l) 43 x 50 mm
Couleur Noir sur jaune