Learn More
Brady™ Rouleau de panneaux de sécurité ISO sans texte - Avertissement : Matières radioactives ou rayonnements ionisants
Description
- Panneau conforme à la norme ISO 7010
- Améliore la sécurité sur le lieu de travail
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC W003-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester laminé |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Forme | Triangulaire |
| Dimensions (L x l) | 22 x 23 mm |
| Couleur | Noir sur jaune |