Learn More
Brady™ ISO Panneau de sécurité « Portez une blouse de laboratoire », anglais
Product Code. 17831755
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 x 150 mm
105 x 297 mm
150 x 450 mm
200 x 600 mm
210 x 148 mm
297 x 210 mm
420 x 297 mm
Matériau:
Polyester
Polypropylène
Unit Size:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Matériau unitSize
17831755 200 x 600 mm Polypropylène 1 pièce
17881695 50 x 150 mm Polyester 1 pièce
17811705 105 x 297 mm Polyester 1 pièce
17831775 150 x 450 mm Polyester 1 pièce
17821705 200 x 600 mm Polyester 1 pièce
17801785 210 x 148 mm Polyester 1 pièce
17891775 297 x 210 mm Polyester 1 pièce
17831725 420 x 297 mm Polyester 1 pièce
17871785 50 x 150 mm Polypropylène 1 pièce
17851715 105 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
17871745 150 x 450 mm Polypropylène 1 pièce
17861705 210 x 148 mm Polypropylène 1 pièce
17881785 297 x 210 mm Polypropylène 1 pièce
17881715 420 x 297 mm Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17831755 Supplier Brady™ Supplier No. 311383
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Panneau de sécurité indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
  • Fournir un avertissement visuel indiquant que le port d'une blouse de laboratoire est obligatoire dans la zone.
Specifications
Alternate Part Number M/M059/FR566/PP-600X200-1
Matériau Polypropylène
Quantité 1 signature
Dimensions (impériale) 7,87 x 23,62 in
Type de montage Montage en surface
À utiliser avec (application) Identification de l’installation, identification de la sécurité
Hauteur (impériale) 7,87 in
Épaisseur 1.55 mm
Largeur (impériale) 23,62 in
Plage de températures (métrique) -40 °C à +120 °C
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à +248 °F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 200 x 600 mm
Texte affiché Porter une blouse de laboratoire
Type de produit Pancarte de sécurité
Couleur Blanc sur bleu
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.